BR88670
BRAND® stopcock T-bore with nozzles
for tube I.D. 7 mm
Synonim(y):
PTFE, Stopcocks
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 88670
śr. wewn.
4 mm
Opis ogólny
Zawór odcinający BRAND® T z dyszami jest wykonany z wysokiej jakości PTFE, zapewniając wyjątkową odporność chemiczną w szerokim zakresie zastosowań laboratoryjnych. Dźwignia zaworu wykonana z polipropylenu (PP) zapewnia płynną obsługę i kontrolę. Kurek został zaprojektowany ze zintegrowanymi dyszami do węży, ułatwiającymi wydajny transfer płynów i łatwe podłączanie do węży. Jego solidna konstrukcja gwarantuje niezawodne działanie, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy z agresywnymi chemikaliami i rozpuszczalnikami.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)