Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
BR81146
BRAND® burette lateral stopcock
for burette capacity 25 mL, with spare key, glass key
Synonim(y):
Accessories, Burette stopcock, Burettes, Stopcocks
Wybierz wielkość
1 EA
137,00 zł
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
137,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
amber
glass key
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 81146
Opis ogólny
BRAND burettes are always calibrated to deliver (TD, Ex).
Waiting times:
BLAUBRAND® - waiting time 30 sec. SILBERBRAND - no waiting time
A waiting time is usually not necessary if a titration is performed (see DIN EN ISO 385).
All BLAUBRAND® burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)