Kluczowe dokumenty
BR782812
BRAND® insert system: 6-well BRANDplates® incl. 6 insert strips
PET membrane, pore size 0.4 μm
Synonim(y):
BRANDplates®, Cell culture, Insert Strips, Insert System, Inserts, Plates, Tissue culture
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały
PET membrane
opis
cellGrade plus
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 5 ea (5 plates with lid plus 30 Insert Strips)
producent / nazwa handlowa
BRAND 782812
rozmiar
6 well
wielkość porów
0.4 μm
Opis ogólny
Innowacyjne płytki do hodowli komórkowych i inserty do ręcznej i automatycznej hodowli komórek i tkanek!", "System insertów BRANDplates®, opracowany we współpracy z firmą Fraunhofer, oferuje innowacyjne rozszerzenie istniejącego asortymentu produktów BRAND do hodowli komórkowych.", "Składa się z dwóch różnych płytek do hodowli komórkowych i dwóch wzorów insertów do hodowli komórkowych, które można łączyć w różnych konfiguracjach.Specyfikacja insertów: 4x paski insertów, które można podzielić na maksymalnie 4 pojedyncze inserty - pozycja wisząca w studzience Wiszące inserty - odległość między podstawą studzienki a membraną insertu wynosi 4 mm Indywidualnie pakowane paski umieszczane w termoformowanych zlewkach po 6 pasków w 6-dołkowej płytce do hodowli komórkowejcellGrade plus (hydrofilowa powierzchnia do hodowli komórkowej). Gładkie ścianki insertów: Do standardowych zastosowań, takich jak badania wydzielania, ko-kultury, testy chemotaksji itp. PS. Powierzchnia cellGrade plus, sterylna, pasek 4 wkładek (podzielny).BIO-CERT® JAKOŚĆ KULTURY KOMÓRKOWEJ: Wolna od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, pirogenów i nie cytotoksyczna.
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)