This product has a working volume of 1.5 mL per well and a culture area of 3.14 cm2. The membrane has a pore density of <0.85 x 108 pores/cm2.
TMO140640
Nunc® cell culture inserts in 6-well Nunclon(TM) Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
Synonim(y):
membrana poddana obróbce, wkładka membranowa multidish
Wybierz wielkość
1370,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1370,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polycarbonate
sterylność
sterile
opakowanie
case of 24 ea (supplied in 4 x 6 well plates)
producent / nazwa handlowa
Nunc 140640
wielkość porów
0.4 μm pore size
typ wiązania
cell culture treated
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
ich habe 6-wells plate for transwell assay bestellt. aber ich weiss nicht wie viel medium sollte ich in einen Well benutzen, um alle Zellen zu erreichen. Gibt es einen Protocol?