Kluczowe dokumenty
BR782806
BRAND® Insert-Single 13mm for 24-/6-well BRANDplates®
smooth-walled, PC membrane, pore size 0.4 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały
PC membrane
opis
cellGrade(TM) plus
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 48 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 782806
rozmiar
6 well
wielkość porów
0.4 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Innowacyjne płytki i wkładki do ręcznej i automatycznej hodowli komórek i tkanek. System wkładek 8108, opracowany we współpracy z firmą Fraunhofer, oferuje innowacyjne rozszerzenie istniejącego asortymentu produktów BRAND do hodowli komórkowych. Składa się z dwóch różnych płytek do hodowli komórkowych i dwóch wzorów wkładek do hodowli komórkowych, które można łączyć w różnych konfiguracjach. PS 8110 plus powierzchnia, sterylna, pasek 4 wkładek (podzielny).1179 JAKOŚĆ HODOWLI KOMÓRKOWEJ: Wolna od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, Pirogenów i nie cytotoksyczna.
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qin Wang et al.
Cell death & disease, 12(1), 83-83 (2021-01-16)
The long noncoding RNA (lncRNA) TINCR has recently been found to be associated with the progression of human malignancies, but the molecular mechanism of TINCR action remains elusive, particularly in breast cancer. The oncogenic role of TINCR was examined in
Shouping Xu et al.
Cancer immunology research, 8(7), 937-951 (2020-04-24)
Long noncoding RNAs (lncRNA) that are associated with immune checkpoints have not been identified, and the mechanism by which such lncRNAs might regulate the expression of immune checkpoints is unknown in human cancer. Immune checkpoint-associated lncRNAs (ICP-lncRNA) were identified and