BR782800
BRAND® insert strips for 24 x 6-well BRANDplates®
PC membrane, pore size 0.4 μm
Synonim(y):
BRANDplates®, Cell culture, Insert Strips, Insert System, Inserts, Tissue culture
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PC membrane
opis
cellGrade™ plus
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
BRAND 782800
wielkość porów
0.4 μm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)