BR782846
BRAND® Insert-Single 13mm for 24-/6-well BRANDplates®
smooth-walled, PC membrane, pore size 3 μm
Wybierz wielkość
1510,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1510,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PC membrane
opis
cellGrade(TM) plus
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 48 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 782846
rozmiar
6 well
wielkość porów
3 μm
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)