BR781721
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 96 wells, size 360 μL, V-bottom, transparent
Synonim(y):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
Wybierz wielkość
789,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
789,00 zł
Polecane produkty
Materiały
V-bottom
colorless wells
polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt (V-bottom)
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781721
rozmiar
360 μL
96 wells
pojemność robocza
360 μL
kolor
transparent
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
typ wiązania
high binding surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
- Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych
- Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)