Kluczowe dokumenty
BR781663
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, conical bottom, transparent
Synonim(y):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały
colorless wells
conical bottom
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (C-bottom)
opakowanie
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
producent / nazwa handlowa
BRAND 781663
rozmiar
350 μL
96 wells
pojemność robocza
350 μL
kolor
transparent
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Mikropłytka 1191 Microplate 8108 PureGrade ma nieobrobioną powierzchnię, dzięki czemu szczególnie dobrze nadaje się do testów bakteriologicznych. Sterylna zgodnie z normami ISO 11137, ta mikropłytka zapewnia wolne od zanieczyszczeń środowisko dla wrażliwych eksperymentów. Jest sklasyfikowana jako 1179 CELL CULTURE QUALITY, co gwarantuje, że jest wolna od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy i pirogenów i nie jest cytotoksyczna. Ta niezawodna mikropłytka jest niezbędnym narzędziem dla naukowców prowadzących badania mikrobiologiczne, zapewniając stałą wydajność i bezpieczeństwo w zastosowaniach związanych z hodowlą komórek.
Cechy i korzyści
  • Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
  • Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych
  • Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)