BR781411
BRAND® 24-well PCR plate
no skirt, thin-walled, flexible, clear
Synonim(y):
PCR, PCR Plates, Plates
Wybierz wielkość
294,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
294,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless wells
polypropylene
opis
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Właściwości
skirt: no
no skirt
thin-walled, flexible, clear
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781411
metody
PCR: suitable
rozmiar
24 well
rozmiar dołka
0.2 mL
pojemność robocza
200 μm
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Pasuje do wszystkich popularnych termocyklerów
- Podniesione krawędzie studzienek chronią przed zanieczyszczeniem krzyżowym
- Szybki transfer ciepła przez cienkie ścianki naczynia
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)