BR781374
BRAND® 96-well PCR plate
semi-skirted (raised skirt), white, cut corner A1, low profile
Synonim(y):
PCR, PCR Plates, Plates
Wybierz wielkość
879,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
879,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
white
white wells
opis
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
blue coding
low profile
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781374
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność robocza
150 μm
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- 1191 płytek PCR składających się z 96 probówek PCR (0,2 ml) z kodowaniem alfanumerycznym.
- Ultracienka konstrukcja ścianek ułatwia szybki i stały transfer ciepła.
- Gładka powierzchnia wewnętrzna probówki minimalizuje wiązanie enzymów i kwasów nukleinowych.
- Podniesione krawędzie studzienek chronią przed zanieczyszczeniem krzyżowym i zapewniają szczelne zamknięcie, szczególnie w połączeniu z nowymi matami uszczelniającymi BRAND.
- Ponadto maty uszczelniające można łatwo przebić standardowymi końcówkami do pipet.
- Płytki PCR mogą być również uszczelniane tradycyjnymi samoprzylepnymi foliami uszczelniającymi.
- Na życzenie dostępne są płytki z kodem kreskowym.
- Odpowiednie do wszystkich standardowych termocyklerów.
- Kompatybilne z paskami zakrywającymi i foliami uszczelniającymi w celu ochrony przed parowaniem i zanieczyszczeniem.
- Idealne do zastosowań PCR i qPCR.
- Płytki z pełnym kołnierzem są idealne do automatyzacji ze względu na ich sztywność.
- Płytki bez kołnierza zapewniają wysoką elastyczność.
- Płytki1191 PCR są produkowane z wysokiej jakości pierwotnych żywic, co zapewnia doskonałe, powtarzalne wyniki.
- Produkcja w pomieszczeniach czystych: Wysokiej jakości surowce bez smarów i dodatków chemicznych chronią próbki przed zanieczyszczeniem i minimalizują wiązanie enzymów i kwasów nukleinowych do ścianek.
- Kompatybilność ze wszystkimi standardowymi termocyklerami.
- Ultra cienkościenna konstrukcja płytki PCR ułatwia stały, szybki i precyzyjny transfer ciepła.
- Wzmocniona płyta górna utrzymuje płytkę PCR płasko nawet podczas ogrzewania, ułatwiając jej użycie w systemach zautomatyzowanych, takich jak roboty pipetujące.
- Podniesione krawędzie dołków chronią przed zanieczyszczeniem krzyżowym, umożliwiając niezawodne uszczelnienie za pomocą mat uszczelniających dostosowanych do płytek.
- Niskoprofilowe 96-dołkowe płytki PCR z półokrągłym brzegiem można łatwo oznakować lub oznaczyć kodem kreskowym.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)