BR781373
BRAND® 96-well PCR plate
semi-skirted, raised skirt, clear, cut corner A1, low profile
Synonim(y):
PCR, PCR Plates, Plates
Wybierz wielkość
773,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
773,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear
colorless wells
polypropylene
opis
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
sterylność
non-sterile
Właściwości
skirt
(semi-skirted)
blue coding
low profile
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781373
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 well
pojemność robocza
150 μm
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- 1191 płytek PCR składających się z 96 probówek PCR (0,2 ml) z kodowaniem alfanumerycznym.
- Ultracienka konstrukcja ścianek ułatwia szybki i stały transfer ciepła.
- Gładka powierzchnia wewnętrzna probówki minimalizuje wiązanie enzymów i kwasów nukleinowych.
- Podniesione krawędzie studzienek chronią przed zanieczyszczeniem krzyżowym i zapewniają szczelne zamknięcie, szczególnie w połączeniu z nowymi matami uszczelniającymi BRAND.
- Ponadto maty uszczelniające można łatwo przebić standardowymi końcówkami do pipet.
- Płytki PCR mogą być również uszczelniane tradycyjnymi samoprzylepnymi foliami uszczelniającymi.
- Na życzenie dostępne są płytki z kodem kreskowym.
- Odpowiednie do wszystkich standardowych termocyklerów.
- Kompatybilne z paskami zakrywającymi i foliami uszczelniającymi w celu ochrony przed parowaniem i zanieczyszczeniem.
- Idealne do zastosowań PCR i qPCR.
- Płytki z pełnym kołnierzem są idealne do automatyzacji ze względu na ich sztywność.
- Płytki bez kołnierza zapewniają wysoką elastyczność.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)