BR781324
BRAND® strips of 8 PCR tubes
blue, without caps
Synonim(y):
BIO-CERT, Paski do probówek PCR
Wybierz wielkość
422,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
422,00 zł
Polecane produkty
Materiały
blue
polypropylene tube
Właściwości
neck thread push fit
thin-walled
without caps
opakowanie
pack of 125 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781324
metody
PCR: suitable
pojemność
0.2 mL
pojemność robocza
0.2 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wysoka elastyczność dzięki szerokiej gamie typów zakrętek i pasków folii
- Zmniejszone straty związane z parowaniem dzięki szczelnie zamykającym się paskom korka
- Szybki transfer ciepła przez cienkie ścianki zbiornika
- Numerowane studzienki dla wyraźnej identyfikacji
- Wolne od: DNA, RNA, DNazy, RNazy, pirogenów, inhibitorów PCR
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)