Kluczowe dokumenty
BR781313
BRAND® PCR tubes
capacity 0.5 mL, green tube, individual, attached flat cap
Synonim(y):
PCR, PCR Tubes, Tubes
Wybierz wielkość
1000 EA
215,65 zł
215,65 zł
Cena katalogowa227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1000 EA
215,65 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.22
215,65 zł
Cena katalogowa227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom
flat cap
green cap
green tube
polypropylene cap
polypropylene tube
opis
thin-walled
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
individual, attached flat cap
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781313
metody
PCR: suitable
pojemność
0.5 mL
Opis ogólny
Pojedyncze probówki do PCR firmy BRAND o pojemności 0,2 i 0,5 ml są wydajnym rozwiązaniem dla małych i średnich objętości próbek. Wyjątkowo cienkościenne probówki zapewniają optymalne przenoszenie ciepła podczas PCR, skracając czas cyklu w szerokim zakresie temperatur. Aby zapobiec stratom próbki w wyniku ogrzewania, zakrętki niezawodnie uszczelniają naczynia dzięki szczelnemu dopasowaniu. Zapewnia to wysoką jakość i powtarzalność wyników nawet przy małych objętościach próbek. Jednocześnie zakrętki można łatwo otwierać i zamykać. Probówki są dostępne w kilku kolorach, co pozwala na łatwe śledzenie próbek na pierwszy rzut oka.1179 JAKOŚĆ PCR: Wolne od ludzkiego DNA, RNazy, DNazy, Pirogenów i inhibitorów PCR.
Cechy i korzyści
  • Cienkie ścianki zapewniają szybki transfer ciepła
  • Szczelnie zamykane pokrywy chronią próbki przed parowaniem
  • Dostępne kolory ułatwiające identyfikację próbek
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)