BR780763
BRAND® micro tubes without tamper-evident screw cap
capacity 2 mL, self-standing bottom, non-sterile
Synonim(y):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
Wybierz wielkość
446,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
446,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 780763
pojemność
2 mL
probówka śr.
13 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)