Kluczowe dokumenty
BR759241
BRAND® cap for UV-cuvette micro
yellow
Synonim(y):
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
Wybierz wielkość
100 EA
68,00 zł
68,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
68,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
68,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PE
polyethylene
yellow
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 759241
Opis ogólny
Okrągłe pokrywy zapewniają szczelne zamknięcie i umożliwiają przechowywanie próbek w temperaturze do -20 °C.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)