Kluczowe dokumenty
BR709110
BRAND® pipetting aid for BLAUBRAND® intraEND micropipettes
Synonim(y):
Accessories, Micropipettes, Pipettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
PET
opis
includes - Glass tube, rubber adapter, and rubber teat with venting hole
producent / nazwa handlowa
BRAND 709110
pojemność
>1 μL
Opis ogólny
Do mikropipet BLAU1191 intraEND > 1 µl. Składa się z plastikowej rurki PET, silikonowego adaptera i mieszka ssącego TPE z otworem odpowietrzającym.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1