Merck
BR708024
Discharge tube valve for Dispensette® S Trace Analysis
10 mL, Tantalum spring, L 105 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
opis
screw cap ETFE
without recirculation valve
producent / nazwa handlowa
BRAND 708024
opakowanie
1 ea of
Długość
105 mm
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Without recirculation valve. Nominal volume 10 ml. Screw cap ETFE. Discharge. Ttube marked with ′Pt-Ir′ or ′Ta′.
Informacje prawne
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG