Kluczowe dokumenty
BR704851
BRAND® TRANSFERPETTE® S starter kits
(0.5-10ul, 10-100ul, 20-200ul, 100-1000ul, 0.5-5ml), 4 boxes of pipette tips (0.5-20 ul, 2-200 ul, 50-1000 ul, 0.5-5 ml), 1 bench-top rack for 6 TRANSFERPETTE® S
Synonim(y):
Air displacement pipettes, Air interface pipettes, Microliter pipettes, Multichannel pipettes, Pipettes, Piston-operated pipettes, Single channel pipettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
sterylność
non-sterile
Właściwości
(0.5-10ul, 10-100ul, 20-200ul, 100-1000ul, 0.5-5ml), 4 boxes of pipette tips (0.5-20 ul, 2-200 ul, 50-1000 ul, 0.5-5 ml), 1 bench-top rack for 6 TRANSFERPETTE® S
producent / nazwa handlowa
BRAND
Opis ogólny
Pipety mikrolitrowe Transferpette S to ręczne pipety jedno- i wielokanałowe do wydajnego i precyzyjnego pipetowania w laboratorium. Oferują one wysoką jakość i wiele funkcji, które ułatwiają i usprawniają pracę, np: Autentyczna obsługa jedną ręką, krótki skok, niskie siły robocze, zabezpieczenie przed regulacją objętości i czytelny wyświetlacz objętości. Są łatwe w konserwacji i można je regulować bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration. Jednokanałowe pipety Transferpette S obejmują zakres objętości od 0,1 ul do 10 ml. Pipety wielokanałowe Transferpette S -8 i -12 są dostępne w zakresie objętości od 0,5 ul do 300 ul.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This video explains how to adjust the volume on the Transferpette before being ready to pipette.