Kluczowe dokumenty
BR704522
BRAND® discharge tube seripettor® /seripettor® pro
for 2 & 10 mL
Synonim(y):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
Wybierz wielkość
1 EA
389,00 zł
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
389,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 704522
Długość
800 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przewód PTFE, zwinięty, długość 800 mm, z uchwytem zabezpieczającym. Nie nadaje się do nadtlenku.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)