BR702883
BRAND® combi-pack caps and seal for Transferpettor
100-500 μL, 2 PP caps, 1 PE seal
Synonim(y):
702883
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
polyethylene seal
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 set
producent / nazwa handlowa
BRAND 702883
maksymalna pojemność
1 mL
pojemność
100—500 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pipeta Transferpettor jest idealna do cieczy, gdy pipety wyporowe po prostu nie działają. Lepkie, pieniące się, o wysokim ciśnieniu pary: Transferpettor poradzi sobie z nimi wszystkimi, z precyzją i dokładnością, jakiej można oczekiwać od pipety BRAND. To pipeta do najbardziej wymagających operacji pipetowania.
Pipeta Transferpettor działa na zasadzie wyporu. W przeciwieństwie do pipet wyporowych, tłok jest w bezpośrednim kontakcie z pobieraną cieczą. Ciasno przylegający tłok zawsze całkowicie oczyszcza ścianki końcówek - dosłownie do ostatniej kropli. Zapewnia to powtarzalne wyniki. Nie ma potrzeby wyrzucania końcówek po każdej operacji pipetowania, ponieważ resztkowe zwilżenie jest znikome.
Pipeta Transferpettor działa na zasadzie wyporu. W przeciwieństwie do pipet wyporowych, tłok jest w bezpośrednim kontakcie z pobieraną cieczą. Ciasno przylegający tłok zawsze całkowicie oczyszcza ścianki końcówek - dosłownie do ostatniej kropli. Zapewnia to powtarzalne wyniki. Nie ma potrzeby wyrzucania końcówek po każdej operacji pipetowania, ponieważ resztkowe zwilżenie jest znikome.
Cechy i korzyści
- Gęstość do 3,8 g/cm
- Ciśnienie pary do 500 mbar
- Lepkość kinematyczna do: Objętość nominalna 1/ 2/ 5 µl: 6.000 mm² /s; objętość nominalna 10 µl: 20.000 mm² /s; objętość nominalna 25 µl: 50.000 mm² /s; objętość nominalna 50 µl: 100.000 mm² /s; objętość nominalna 100 µl: 140.000 mm² /s (Temperatura pracy: 15 - 40 °C (59 °F - 104 °F))
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)