Kluczowe dokumenty
BR701930
BRAND® replacement piston rod for TRANSFERPETTOR
for fixed and digital type 2,5-10 and 11 μL
Synonim(y):
Accessories, Pipettes, Piston rod, Piston-operated pipettes, Positive displacement principle, Transferpettor
Wybierz wielkość
3 EA
136,00 zł
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
136,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121501
NACRES:
NB.01
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 3 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701930
Opis ogólny
Wymienny tłoczek BRAND® do urządzenia TRANSFERPETTOR został zaprojektowany w celu zapewnienia optymalnej wydajności i precyzji w przenoszeniu cieczy. Począwszy od 20 µl, produkt jest wyposażony w uszczelkę. Zamienny tłoczek jest łatwy w instalacji i konserwacji, zapewniając niezawodne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą przedłużyć żywotność swojego pipetora TRANSFERPETTOR przy jednoczesnym zachowaniu dokładności i wydajności w zadaniach pipetowania.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)