BR65738
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with socket NS 24/29
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 93 mm, joint: 24/29
Synonim(y):
Accessories, Lids
Wybierz wielkość
687,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
687,00 zł
Polecane produkty
Połączenie
joint: 24/29
Właściwości
lid with socket
producent / nazwa handlowa
BRAND 65738
średnica nominalna × śr. zewn. × wys.
200 mm × 270 mm × 93 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)