BR65638
BRAND® desiccator ′Novus′ lid with knob
nominal diameter × O.D. × H 200 mm × 270 mm × 93 mm, with knob lid
Synonim(y):
Accessories, Lids
Wybierz wielkość
494,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
494,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
with knob lid
producent / nazwa handlowa
BRAND 65638
średnica nominalna × śr. zewn. × wys.
200 mm × 270 mm × 93 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)