Kluczowe dokumenty
BR4600100
BRAND® Dispensette® S Analog-adjustable bottle-top dispenser
volume range 0.1-1 mL, without recirculation valve
Synonim(y):
dozowniki butelkowe
Wybierz wielkość
1 EA
1460,00 zł
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
incremental 0.02 mL
DE-M marking
without recirculation valve
producent / nazwa handlowa
BRAND 4600100
zakres pojemności
0.1-1 mL
dopasowywanie
(40 mm)
(GL 24-25)
GL 32
GL 38
S 40
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dispensette S is suitable for an amazingly broad range of applications, particularly for many acids, saline solutions and organic solvents.
Cechy i korzyści
  • Extremely easy filling and dispensing
  • Simple priming by optimized flow channels
  • Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Inne uwagi
Analog-adjustable - Rapid and safe volume setting with new internal scalloped track. Simple calibration adjustment with a supplied tool.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Niniejszy artykuł zawiera instrukcje testowania butelkowego dozownika płynów BRAND Dispensette® S zgodnie z normą ISO DIS 8655.
Powiązane treści
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.