Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Material:
(Includes: cap, EPDM discharge valve, and sealing ring)
L:
90 mm
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
(Includes: cap, EPDM discharge valve, and sealing ring)
manufacturer/tradename
BRAND 707915
L
90 mm
tube nominal capacity
2 mL
General description
Discharge tubes for seripettor pro. Incl. closure cap, EPDM discharge valve and sealing ring.
Other Notes
BR707915 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material (Includes: cap, EPDM discharge valve, and sealing ring) | material - | material - | material polypropylene |
| L 90 mm | L 90 mm | L 120 mm | L - |
| tube nominal capacity 2 mL | tube nominal capacity - | tube nominal capacity - | tube nominal capacity - |
| manufacturer/tradename BRAND 707915 | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND 704518 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® discharge tube for Dispensette®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?