BR43228
BRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, uncalibrated
capacity 50 mL, borosilicate glass
Synonim(y):
Gay-Lussac
Wybierz wielkość
365,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
365,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 43228
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Butelki z gęstością określają gęstość cieczy, skalibrowane "do zawartości" w celu zapewnienia dokładności, choć nie są to przyrządy wolumetryczne, takie jak kolby wolumetryczne.
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.