BR37483
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 20 mL, joint: 10/19, polypropylene stopper
Synonim(y):
Kolby miarowe
Wybierz wielkość
207,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
207,00 zł
Polecane produkty
Materiały
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
joint: 10/19
Właściwości
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37483
pojemność
20 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)