Przejdź do
M3895
Mucin from bovine submaxillary glands
Type I-S
Synonim(y):
MUC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
750,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
282-357-4
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine submaxillary glands
750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine submaxillary glands
Quality Segment
type
Type I-S
form
powder
composition
Bound sialic acids, 9-24%
technique(s)
electrophoresis: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... BSM(286841)
General description
Neuraminidase substrate.
Mucin from bovine submaxillary glands is encoded by two bovine submaxillary BSM genes. It is present in the saliva and interacts with air and food. Mucin comprises three major domains namely N- and C terminal and the glycosylated proline, threonine and serine (PTS domain) central domain. The sialic acid contributes to 30% of the molecular weight of mucin. The central domain has many tandem repeats.
Application
Mucin from bovine submaxillary glands has been used:
  • in the quantification of mucin
  • as a component of artificial tear solution
  • as a substrate for recombinant sialidase Gardnerella vaginalis
  • to investigate a galactose-specific lectin from the red marine alga Ptilota filicina
  • to study the characterization of a unique mucin-like glycoprotein secreted by a human endometrial adenocarcinoma cell line (Ishikawa)
Biochem/physiol Actions
Albuminoid substance in mucus which gives it its ropy consistency
Bovine submaxillary mucin (BSM) is thermally stable up to 85°C. The terminal domain regions are key for the adsorption functionality of mucin.
Other Notes
Similar to M 4503, but produced by Sigma.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
499643M1778A7517
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
biological source
bovine submaxillary glands
biological source
-
biological source
Porcine stomach
biological source
bovine
form
powder
form
lyophilized
form
partially purified powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
UniProt accession no.
P98091
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P02769
Gene Information
cow ... BSM(286841)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this protein purified using His-tag or some other tag?
    1 answer
    1. The detailed protein purification process for this product is considered proprietary. This material is a native-source (non-recombinant) animal product with no affinity tag. The purification process is a modification of a CTAB-precipitation method of Tettamanti & Pigman (Arch. Biochem. Biophys. 124:41–50, 1968) and is then dialyzed against water (no buffer salts). The final pH is approximately 5–6. There are no buffer salts present in the final product and the material is not purified under native conditions.
      Pubmed link : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5661614/
      Helpful?
  2. What is the recommended method to dissolve Mucin from bovine submaxillary glands, item M3895?
    1 answer
    1. Mucin from bovine submaxillary glands, item M3895, can be dissolved/reconstituted in H2O or dilute aqueous alkaline buffers.