Kluczowe dokumenty
BR36975
BRAND® volumetric flask, USP, BLAUBRAND®
capacity 20 mL, joint: ST/NS 10/19, glass stopper
Synonim(y):
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP conformity certified, BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
Wybierz wielkość
2 EA
146,00 zł
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
146,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass flask
glass stopper
Połączenie
joint: ST/NS10/19
Właściwości
accuracy class A
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 36975
pojemność
20 mL
Opis ogólny
Kolba miarowa 1191, USP, BLAU1191 jest wykonana z wysokiej jakości szkła Boro 3.3 i spełnia normy DIN EN ISO 1042. Jest skalibrowana na zawartość (TC, In), zapewniając precyzyjny pomiar cieczy w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Do każdej kolby dołączony jest certyfikat partii USP, zapewniający zgodność z rygorystycznymi normami jakości. Ta kolba miarowa jest niezbędnym narzędziem do dokładnej pracy analitycznej, dzięki czemu jest odpowiednia dla laboratoriów wymagających niezawodnych i certyfikowanych rozwiązań do obsługi cieczy.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)