Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H36CI2N6O10S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1066.68
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
rivaroxaban
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1C(=O)N(CCOCC(=O)NC[C@@H]5OC(=O)N(C5)c6ccc(cc6)N7CCOCC7=O)c2ccc(cc2)N3C[C@@H](OC3=O)CNC(=O)c4[s]c(cc4)Cl)Cl
InChI key
CYLLZCQTBKRWBP-NSOVKSMOSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Rivaroxaban Related Compound J Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Rivaroxaban.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak Rivaroxaban.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?