BR30609
BRAND® USP BLAUBRAND® volumetric pipettes, one-mark
capacity 7 mL, class AS, USP, DE-M
Synonim(y):
BLAUBRAND®, Bulb pipettes, USP
Wybierz wielkość
274,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
274,00 zł
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
Właściwości
class AS USP, DE-M
DE-M marking
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 30609
pojemność
7 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- 1191 Pipeta objętościowa USP 1185, 1-mark jest używana do dokładnego pomiaru instrumentów do precyzyjnych analiz.
- Zawiera oznaczenia i napisy z niebieskiej emalii o wysokim kontraście.
- Wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 648.
- Ustawiona na "Ex". Czas oczekiwania 5 sekund.
- Zawiera certyfikat partii USP.
- Na życzenie dostępny również z indywidualnym certyfikatem USP.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.