BR23745
BRAND® fitting for automatic burette Dr. Schilling
for 10 mL burette
Synonim(y):
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 23745
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Śruba mikrometryczna z przyciskiem, wraz z zaciskiem podtrzymującym.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)