Kluczowe dokumenty
BR23715
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 15 mL, clear
Synonim(y):
Akcesoria, Automatyczne biurety, Wzór dr Schillinga
Wybierz wielkość
1 EA
222,00 zł
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
222,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
AR-Glass
clear
opis
SILBERBRAND
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 23715
Długość
330 mm
rozmiar
15 mL
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)