Kluczowe dokumenty
BR22523
BRAND® BLAUBRAND® automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Synonim(y):
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Pellet pattern
Wybierz wielkość
1 EA
1110,00 zł
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach lateral needle-valve stopcock PTFE key, grad. in blue)
Właściwości
class AS
subdivision 0.1 mL
without bottle
without intermediate stopcock
producent / nazwa handlowa
BRAND 22523
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
With intermediate stopcock to recirculate residual liquid. According to DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, EX + 30 sec waiting time). Schellbach stripe, ring marks at major graduations. Automatic zeroing. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND burettes and automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)