Kluczowe dokumenty
BR153105
BRAND® tubing connector, X-shape
polypropylene, for tubing i.d., 2 ‑ 3 mm
Synonim(y):
Tubing, Tubing Connectors
About This Item
Kod UNSPSC:
40183110
Materiały
polypropylene
Właściwości
for tubing i.d. 2 ‑ 3 mm
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 153105
Długość
26 mm
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)