BR152705
BRAND® tubing connector, straight
polypropylene, for tubing i.d., 3 ‑ 5 mm
Synonim(y):
Tubing, Tubing Connectors
About This Item
Kod UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
for tubing i.d. 3 ‑ 5 mm
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 152705
Długość
47 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Proste złącze rurowe BRAND® jest wykonane z półprzezroczystego polipropylenu (PP), zapewniając widoczność podczas monitorowania przepływu płynu. Złącze to zostało zaprojektowane do bezpiecznego łączenia rurek o różnych średnicach, zwiększając wszechstronność w zastosowaniach związanych z przesyłaniem płynów. Jego trwała konstrukcja zapewnia niezawodne połączenie, minimalizując ryzyko wycieków lub rozłączenia podczas użytkowania.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)