Kluczowe dokumenty
GE18112095
Rury
I.D. × O.D. (0.25 mm) (1/16 in.), ÄKTA® Systems, Cytiva 1811209518112095
Wybierz wielkość
1 EACH
371,00 zł
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
371,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.13
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
ÄKTA® Systems
producent / nazwa handlowa
Cytiva 18112095
18112095
śr. wewn. × śr. zewn.
(0.25 mm) (1/16 in.)
Informacje prawne
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
PEEK Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.005 in., red, max. pressure 8000
Z227307
PEEK Tubing