Kluczowe dokumenty
BR152400
BRAND® tubing connector, straight
polypropylene, for tubing i.d., 5 ‑ 17 mm
Synonim(y):
Tubing, Tubing Connectors
Wybierz wielkość
10 EA
117,00 zł
117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
117,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.35
117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
for tubing i.d. 5 ‑ 17 mm
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 152400
Długość
110 mm
Opis ogólny
The BRAND® straight tubing connector is made from translucent polypropylene (PP), providing visibility for monitoring fluid flow. This connector is designed to securely join tubings of different diameters, enhancing versatility in fluid transfer applications. Its durable construction ensures a reliable connection, minimizing the risk of leaks or disconnections during use.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)