BR148245
BRAND® funnel with internal fluting
diam. 180 mm, stem diam. × L 14 mm × 143 mm
Synonim(y):
Funnels
Wybierz wielkość
54,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
54,00 zł
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
BRAND 148245
Średnica
180 mm
trzon śr. × dł.
14 mm × 143 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)