BR145619
BRAND® funnel short stem, glass
short stem, borosilicate glass, diam. 100 mm
Synonim(y):
Funnels
Wybierz wielkość
2550,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2550,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
for rapid filtration
producent / nazwa handlowa
BRAND 145619
Średnica
100 mm
trzon śr. × dł.
10 mm × 100 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)