BR144440
BRAND® conical joint stopper, PP
joint: ST/NS 34/35, (octagonal grip, hallow, sealing rings)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS34/35
Właściwości
autoclavable
producent / nazwa handlowa
BRAND 144440
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hollow, with sealing ribs and square grip.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)