BR143364
BRAND® tubing
I.D. 10, O.D. 15, W 2.5 mm
Synonim(y):
Tubing
Wybierz wielkość
1140,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1140,00 zł
Polecane produkty
Materiały
silicone
producent / nazwa handlowa
BRAND 143364
śr. wewn.
10
Długość
25 m
śr. zewn.
15
Szerokość
2.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)