Kluczowe dokumenty
BR139115
BRAND® scoop
volume 50 mL, L 160 mm
Synonim(y):
Scoops
Wybierz wielkość
12 EA
63,00 zł
63,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
63,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
63,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
white
producent / nazwa handlowa
BRAND 139115
Długość
160 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Łyżka BRAND® Scoop jest wykonana z wysokiej jakości polipropylenu (PP) i ma czysty biały kolor, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych. Zaprojektowana z myślą o wydajnym przenoszeniu proszków, granulatów i innych materiałów, oferuje doskonałą trwałość i odporność chemiczną. Jego ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodne użytkowanie, umożliwiając precyzyjne nabieranie i przesypywanie.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)