BR137634
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 10 mm × 25 mm
Synonim(y):
Magnetic Stirring Bars, PTFE
Wybierz wielkość
291,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
291,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
crosshead
producent / nazwa handlowa
BRAND 137634
Wys. × śr.
10 mm × 25 mm
Długość
25 mm
Średnica
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)