Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103806
NACRES:
NB.72
eCl@ss:
32100100
Material:
PTFE-coated , oval
Manufacturer/tradename:
BRAND 137300
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
Other Notes
BR137300 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description L 10 mm, diam. 5 mm | description L 15 mm, diam. 6 mm | description L 25 mm, diam. 12 mm | description L 20 mm, diam. 10 mm |
| manufacturer/tradename BRAND 137300 | manufacturer/tradename BRAND 137301 | manufacturer/tradename BRAND 137305 | manufacturer/tradename BRAND 137302 |
| material oval , PTFE-coated | material oval , PTFE-coated | material PTFE-coated , oval | material PTFE-coated , oval |
| diam. 5 mm | diam. 6 mm | diam. 12 mm | diam. 10 mm |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| L 10 mm | L 15 mm | L 25 mm | L 20 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?