BR114715
BRAND® universal sample tube
diam. × L 16 mm × 100 mm
Synonim(y):
Test tubes, Tubes
Wybierz wielkość
543,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
543,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear
colorless tube
polystyrene tube
round bottom
opis
RCF max - 2000
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 2,000 × g
graduations: no
opakowanie
pack of 3000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 114715
śr. × dł.
16 mm × 100 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)