BR114521
BRAND® test tube, graduated, glass
capacity 25 mL, with PP-stopper NS 14/23
Synonim(y):
Test tubes, Tubes
Wybierz wielkość
680,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
680,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
cap (taper)
colorless tube
polypropylene cap
round bottom
white cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
neck thread Push fit
with PP-stopper NS 14/23
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 114521
pojemność
25 mL
śr. × dł.
17 mm × 220 mm
dopasowywanie
(NS 14/23)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Probówki z podziałką1191 są uniwersalne i pasują do większości zastosowań laboratoryjnych.
- Wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego dla łatwego podglądu zawartości.
- Zawiera polipropylenową nasadkę zapewniającą optymalny odzysk próbki.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)