BR113941
BRAND® culture tube, screw cap
L × W 16 mm × 160 mm, thickness 1.0 mm
Synonim(y):
Culture tubes, Tubes
Wybierz wielkość
417,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
417,00 zł
Polecane produkty
Materiały
round bottom
screw top cap
screw top neck
soda-lime glass tube
transparent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 1,800 × g
neck thread external thread
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 113941
dł. × szerokość
16 mm × 160 mm
pojemność
16 mL
20 mL
grubość
1.0 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Doskonała widoczność próbki
- Szczelne zakrętki uszczelniające
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)