Kluczowe dokumenty
BR110710
BRAND® mortar with pestle, with foot/spout
melamine formaldehyde, size 150 mm × 90 mm
Synonim(y):
Mortar
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiały
melamine formaldehyde
Właściwości
autoclavable at 121°C
producent / nazwa handlowa
BRAND 110710
rozmiar
150 mm × 90 mm
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)